Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
500 ml, 180 mm, 75 mm
Catalogus # 215-9125
Leverancier:   KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Catalogus # 215-9125
Leverancier:  KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
500 ml, 180 mm, 75 mm
Price
8,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, doorschijnend met rode polyethyleen schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot max. +80 °C
  • Lekvrij
Flessen met druppelpipet en rubberen speen.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    75 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Hoogte:
    180 mm