Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
100 ml, 115 mm, 43 mm
Catalog # 215-9115
Supplier:   KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Catalog # 215-9115
Supplier:  KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
100 ml, 115 mm, 43 mm
Price
7,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, doorschijnend met rode polyethyleen schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot max. +80 °C
  • Lekvrij
Flessen met druppelpipet en rubberen speen.
Specifications
  • Ø uitw.:
    43 mm
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Hoogte:
    115 mm