Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
50 ml, 96 mm, 35 mm
215-9110
: KARTELL
LDPE, doorschijnend met rode polyethyleen schroefdop.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot max. +80 °C
- Lekvrij
Flessen met druppelpipet en rubberen speen.
- Ø uitw.:35 mm
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:96 mm