Orders LinkContactUsLinkComponent
Koelboxen
Koelboxen
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Catalogus # 478-0213
Leverancier:   KARTELL
Koelboxen
Catalogus # 478-0213
Leverancier:  KARTELL
Koelboxen
Koelboxen
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Price
230,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Koelboxen zijn containers met een lage temperatuur, gemaakt van slagvast polystyreen en thermisch geïsoleerd door middel van isolatiebekleding uit polyurethaan.
  • Niet toxisch
  • 100% voedselveilig
Levering: Koelblok is beschikbaar voor koelboxen.
Specificaties
  • Capaciteit:
    32 l
  • Afmetingen:
    280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    KART3707
    500 ml
    17,5×9×3 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.