Koelboxen
25 l, donker antraciet, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Catalogus # 478-0212
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Koelboxen zijn containers met een lage temperatuur, gemaakt van slagvast polystyreen en thermisch geïsoleerd door middel van isolatiebekleding uit polyurethaan.
- Niet toxisch
- 100% voedselveilig
Levering: Koelblok is beschikbaar voor koelboxen.
Specificaties
- Capaciteit:25 l
- Kleur:donker antraciet
- Afmetingen:230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Capaciteitb×d×hBeschikbaarheidPrice
- HDPE cooling block for Kartell Frigo boxHDPE cooling block for Kartell Frigo boxKART3707500 ml17,5×9×3 cmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 10,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.