Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes, PP
Weegpotjes, PP
190 ml, 59×88 mm
Catalogus # 611-9405
Leverancier:   KARTELL
Weegpotjes, PP
Catalogus # 611-9405
Leverancier:  KARTELL
Weegpotjes, PP
Weegpotjes, PP
190 ml, 59×88 mm
Price
9,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP met deksel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specificaties
  • Ø×h:
    59×88 mm
  • Capaciteit:
    190 ml