Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes, PP
Weegpotjes, PP
23 ml, 30×48 mm
Catalogus # 611-0103
Leverancier:   KARTELL
Weegpotjes, PP
Catalogus # 611-0103
Leverancier:  KARTELL
Weegpotjes, PP
Weegpotjes, PP
23 ml, 30×48 mm
Price
6,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP met deksel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specificaties
  • Ø×h:
    30×48 mm
  • Capaciteit:
    23 ml