Orders LinkContactUsLinkComponent
Bakken
Bakken
grijs, 40 l, 350×560×304 mm
Catalogus # 216-0257
Leverancier:   KARTELL
Bakken
Catalogus # 216-0257
Leverancier:  KARTELL
Bakken
Bakken
grijs, 40 l, 350×560×304 mm
Price
115,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of HDPE, grey.
  • Moulded grips
  • Sturdy
Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.
Specificaties
  • Capaciteit:
    40 l
  • Kleur:
    grijs
  • b×d×h:
    350×560×304 mm