Drip closures
Druppelteller stop, 19 mm lengte buis, GL 25, Druppelflessen met korte tuit
217-0489
: KARTELL
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
- Voor:Druppelflessen met korte tuit
- Schroefdraad:GL 25
- Omschrijving:Druppelteller stop, 19 mm lengte buis
- Seq:03