Drip closures
Druppelteller stop, 16 mm lengte buis, GL 18, Druppelflessen met korte tuit
Catalogus # 217-0488
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specificaties
- Voor:Druppelflessen met korte tuit
- Schroefdraad:GL 18
- Omschrijving:Druppelteller stop, 16 mm lengte buis
- Seq:01