Orders LinkContactUsLinkComponent
Movetten
Movetten
Movetten, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
Catalog # 612-1780
Supplier:   KARTELL
Movetten
Catalog # 612-1780
Supplier:  KARTELL
Movetten
Movetten
Movetten, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
Price
53,10 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PE, met maatverdeling.
  • Uit één stuk gevormd
  • Reservoir met grote capaciteit voor opname en expulsie van vloeistoffen
  • Ideale vervanging van traditionele glazen pasteurpipet en rubber speen
Specifications
  • Ø uitw.:
    10 mm
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    5,0 ml
  • Omschrijving:
    Movetten, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm
  • Lengte:
    195 mm