Monsternamecontainer voor feces
60 ml, Steriel, 41 mm, 55 mm
Catalogus # 216-0290
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, transparant.
- Met PP-spatel geïntegreerd in de dop
Documents
KART600_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Ø:41 mm
- Steriliteit:Steriel
- Capaciteit:60 ml
- Hoogte:55 mm
- Seq:03