Trechterhouders
2 trechters
Catalogus # 221-1262
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit, onbreekbaar.
- Voor trechters met een diameter van 50-120 mm
- Met statiefkoppeling met een diameter van 8-14 mm
- Verwisselbaar inzetstuk voor verschillende maten
Specificaties
- Voor:2 trechters
- Seq:02