Trechterhouders
1 trechter
Catalogus # 221-1261
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit, onbreekbaar.
- Voor trechters met een diameter van 50-120 mm
- Met statiefkoppeling met een diameter van 8-14 mm
- Verwisselbaar inzetstuk voor verschillende maten
Specificaties
- Voor:1 trechter