Orders LinkContactUsLinkComponent
Statieven
Model B, 300×150 mm
  241-3216
 :   KARTELL
Statieven
  241-3216
 :  KARTELL
Statieven
Statieven
Model B, 300×150 mm
148,00 €
1 * 1 ST
Bodemplaten voor PP-statieven met staven uit verchroomd staal. Ideaal voor gebruik als statieven voor buretten, trechters of scheitrechters. Niet aanbevolen voor grotere gewichten.
  • Staven zijn 250 mm lang, 12 mm Ø en kunnen aan elkaar worden geschroefd voor de gewenste hoogte
  • Model A: statiefbodemplaat 300×150×15 mm met middenopening
  • Model B: statiefbodemplaat 300×150×15 mm met excentrische opening
 : Elke zending bevat 2 staven van 250×12 mm. Extra staven kunnen afzonderlijk worden besteld.
  • Omschrijving:
    Model B
  • l×b:
    300×150 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 241-3217
    Reservestaaf, verchroomd staal, 12 × 250 mm
    1 * 1 ST - 61,90 €