Orders LinkContactUsLinkComponent
Statieven
Statieven
Model A, 300×150 mm
Catalogus # 241-3215
Leverancier:   KARTELL
Statieven
Catalogus # 241-3215
Leverancier:  KARTELL
Statieven
Statieven
Model A, 300×150 mm
Price
148,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bodemplaten voor PP-statieven met staven uit verchroomd staal. Ideaal voor gebruik als statieven voor buretten, trechters of scheitrechters. Niet aanbevolen voor grotere gewichten.
  • Staven zijn 250 mm lang, 12 mm Ø en kunnen aan elkaar worden geschroefd voor de gewenste hoogte
  • Model A: statiefbodemplaat 300×150×15 mm met middenopening
  • Model B: statiefbodemplaat 300×150×15 mm met excentrische opening
Bestelinformatie: Elke zending bevat 2 staven van 250×12 mm. Extra staven kunnen afzonderlijk worden besteld.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Model A
  • l×b:
    300×150 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservestaaf, verchroomd staal, 12 × 250 mm
    Reservestaaf, verchroomd staal, 12 × 250 mm
    241-3217
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 61,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.