Maatcilinders
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Catalogus # 612-4073
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), hoog model, autoclaveerbaar.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en blauwe schaalverdeling
- Geen meniscus, chemisch niet-absorberend, hydrofoob oppervlak, uitstekende chemische bestendigheid
- Kan worden gebruikt voor vloeistoffen tot 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificeringen: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:361 mm
- Indeling:5,0 ml
- Tolerantie:5,0 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.