Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Catalogus # 612-4073
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4073
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Price
37,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), hoog model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, vijfhoekige voet en blauwe schaalverdeling
  • Geen meniscus, chemisch niet-absorberend, hydrofoob oppervlak, uitstekende chemische bestendigheid
  • Kan worden gebruikt voor vloeistoffen tot 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificeringen: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Specificaties
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Hoogte:
    361 mm
  • Indeling:
    5,0 ml
  • Tolerantie:
    5,0 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.