Maatcilinders
1000 ml, 10,0 ml, 439 mm, 10,0 ± ml
612-4066
: KARTELL
Doorschijnend PP, hoog model.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en permanente blauwe schaalverdeling
- Autoclaveerbaar bij 121 °C tot 20 min, bestand tegen temperaturen tot 100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 deel 2
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:439 mm
- Indeling:10,0 ml
- Tolerantie:10,0 ± ml