Exsiccatoren
Exsiccator, 200 DN, 175 mm, 235×230 mm
Catalogus # 467-2120
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Deksel uit transparant polycarbonaat en ondergedeelte uit polypropyleen. De speciaal gegroefde afsluitstop laat zeer langzaam opnieuw lucht toe om te voorkomen dat de inhoud wordt verstoord.
- Implosiebestendig
- Bestand tegen vacuüms van 740 mm Hg en heeft in 24 uur niet meer dan 20 mm verlies
- Verwijderbaar insert voor droogmiddel
Delivery information: Geleverd inclusief vacuümopheffingskraantje en O-ring.
Specificaties
- Nominale afmeting:200 DN
- Type:Exsiccator
- Seq:02
- Bruikbare hoogte:175 mm
- Ø uitw.×h:235×230 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #TypeBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #TypeBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #TypeBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #TypeBeschikbaarheidPrice