Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentencilinders
Instrumentencilinders
1100 ml, 199,7 mm, 190 mm, 147 mm, 89 mm
Catalog # 216-1481
Supplier:   KARTELL
Instrumentencilinders
Catalog # 216-1481
Supplier:  KARTELL
Instrumentencilinders
Instrumentencilinders
1100 ml, 199,7 mm, 190 mm, 147 mm, 89 mm
Price
26,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, wit.
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Robuust
  • Laat geen vloeistoffen door
Geschikt voor het ordenen en bij de hand houden van instrumenten, pipetten, thermometers en andere hulpmiddelen voor het laboratorium. Met brede voet voor meer stabiliteit.
Specifications
  • Ø uitw.:
    147 mm
  • Ø inw.:
    89 mm
  • Capaciteit:
    1100 ml
  • Inw. hoogte:
    190 mm
  • Utiw. hoogte:
    199,7 mm