Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentencilinders
Instrumentencilinders
230 ml, 106,5 mm, 100 mm, 98 mm, 60 mm
Catalogus # 216-1480
Leverancier:   KARTELL
Instrumentencilinders
Catalogus # 216-1480
Leverancier:  KARTELL
Instrumentencilinders
Instrumentencilinders
230 ml, 106,5 mm, 100 mm, 98 mm, 60 mm
Price
20,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, wit.
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Robuust
  • Laat geen vloeistoffen door
Geschikt voor het ordenen en bij de hand houden van instrumenten, pipetten, thermometers en andere hulpmiddelen voor het laboratorium. Met brede voet voor meer stabiliteit.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    98 mm
  • Ø inw.:
    60 mm
  • Capaciteit:
    230 ml
  • Inw. hoogte:
    100 mm
  • Utiw. hoogte:
    106,5 mm