Buretklemmen
1 buret
Catalogus # 241-2020
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit, onbreekbaar. Voor snel en veilig vastklemmen van buretten.
- Klemmen passen op staven met 8 - 14 mm Ø
- Klemmen hebben rubberen binnenkant en roestvrijstalen veren
- Buretschaal wordt niet aan het zicht onttrokken
Specificaties
- Voor:1 buret