Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
Catalogus # 612-4007
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4007
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
Price
66,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), laag model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, ronde voet en witte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot 170 °C
Documents
Specificaties
  • Ø:
    92 mm
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Hoogte:
    369 mm
  • Indeling:
    50 ml