Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
1000 ml, 25 ml, 331 mm, 70 mm
Catalog # 612-4006
Supplier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalog # 612-4006
Supplier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
1000 ml, 25 ml, 331 mm, 70 mm
Price
47,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), laag model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, ronde voet en witte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot 170 °C
Documents
Specifications
  • Ø:
    70 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    331 mm
  • Indeling:
    25 ml