Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
500 ml, 10 ml, 302 mm, 55,5 mm
Catalog # 612-4005
Supplier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalog # 612-4005
Supplier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
500 ml, 10 ml, 302 mm, 55,5 mm
Price
34,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), laag model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, ronde voet en witte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot 170 °C
Documents
Specifications
  • Ø:
    55,5 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Hoogte:
    302 mm
  • Indeling:
    10 ml