Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
250 ml, 10 ml, 263 mm, 45,5 mm
Catalogus # 612-4004
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4004
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
250 ml, 10 ml, 263 mm, 45,5 mm
Price
28,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), laag model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, ronde voet en witte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot 170 °C
Documents
Specificaties
  • Ø:
    45,5 mm
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Hoogte:
    263 mm
  • Indeling:
    10 ml