Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Catalogus # 612-4000
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4000
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Price
6,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), laag model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, ronde voet en witte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot 170 °C
Documents
Specificaties
  • Ø:
    16 mm
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Hoogte:
    87 mm
  • Indeling:
    0,25 ml