Maatcilinders
2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm
612-0943
: KARTELL
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
- Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
- Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
: ISO 6706, BS 5404
- Ø:80 mm
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:531 mm
- Seq:11
- Indeling:20 ml
- Tolerantie:20 ± ml