Maatcilinders
1000 ml, 10 ml, 439 mm, 10 ± ml, 66 mm
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
- Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
- Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specifications
- Ø:66 mm
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:439 mm
- Seq:09
- Indeling:10 ml
- Tolerantie:10 ± ml