Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
500 ml, 5 ml, 361 mm, 5 ± ml, 56 mm
  612-0941
 :   KARTELL
Maatcilinders
  612-0941
 :  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
500 ml, 5 ml, 361 mm, 5 ± ml, 56 mm
12,60 €
1 * 1 ST
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
  • Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
  • Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
 : ISO 6706, BS 5404
  • Ø:
    56 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Hoogte:
    361 mm
  • Seq:
    07
  • Indeling:
    5 ml
  • Tolerantie:
    5 ± ml