Maatcilinders
100 ml, 1 ml, 249 mm, 1 ± ml, 31 mm
Catalogus # 612-0939
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
- Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
- Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specificaties
- Ø:31 mm
- Capaciteit:100 ml
- Hoogte:249 mm
- Seq:04
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:1 ± ml