Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Maatcilinders

50 ml, 1 ml, 199 mm, 1 ± ml, 26 mm
  612-0938
 :   KARTELL
Maatcilinders
  612-0938
 :  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders

50 ml, 1 ml, 199 mm, 1 ± ml, 26 mm

 
9,00 €
   
1 * 1 ST
 

PP, zeer doorschijnend, hoog model.

  • Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
  • Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf

ISO 6706, BS 5404

 : ISO 6706, BS 5404

 
  • Ø:
    26 mm
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Hoogte:
    199 mm
  • Seq:
    03
  • Indeling:
    1 ml
  • Tolerantie:
    1 ± ml