Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml, 13 mm
Catalog # 612-0936
Supplier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalog # 612-0936
Supplier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml, 13 mm
Price
6,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
  • Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
  • Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specifications
  • Ø:
    13 mm
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Hoogte:
    140 mm
  • Seq:
    01
  • Indeling:
    0,2 ml
  • Tolerantie:
    0,2 ± ml