Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
2000 ml, 370 mm
N° de catalogue 231-0206
Fournisseur:   BOCHEM
Scheppen
N° de catalogue 231-0206
Fournisseur:  BOCHEM
Scheppen
Scheppen
2000 ml, 370 mm
Prix
41,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Ontworpen voor ruwe behandeling, antimagnetisch
Spécifications
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Lengte:
    370 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.