Double bossheads
Double bosshead, thumb screw M8, Aluminium, 27 mm
Catalogus # BOCH5352
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Specificaties
- Omschrijving:Double bosshead, thumb screw M8
- Materiaal:Aluminium
- Voor staaf Ø:27 mm