Orders LinkContactUsLinkComponent
Weefselpincetten
Weefselpincetten
Met tanden 1:2, 145 mm
Catalogus # 232-0003
Leverancier:   BOCHEM
Weefselpincetten
Catalogus # 232-0003
Leverancier:  BOCHEM
Weefselpincetten
Weefselpincetten
Met tanden 1:2, 145 mm
Price
5,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal.
  • Met kleine tanden (1:2) aan de uiteinden
  • Ontworpen voor het hanteren van weefsel met minimaal trauma tijdens de operatie
Specificaties
  • Type:
    Met tanden 1:2
  • Lengte:
    145 mm