Roerstaven
Roerstaaf, Glas, 4 - 5 mm, 250 mm
Catalogus # 441-0277
Leverancier: EMMANUEL PIERRE
Ga naar:
Product Details & Documents
Uit gewoon glas.
Specificaties
- Ø:4 - 5 mm
- Omschrijving:Roerstaaf
- Lengte:250 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:08
Uit gewoon glas.