Roerstaven
Roerstaaf, Glas, 3 - 4 mm, 250 mm
Catalogus # 441-0276
Leverancier: EMMANUEL PIERRE
Ga naar:
Product Details & Documents
Uit gewoon glas.
Specificaties
- Ø:3 - 4 mm
- Omschrijving:Roerstaaf
- Lengte:250 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



