Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerstaven

Roerstaven

Roerstaaf, Glas, 10 mm, 250 mm
Catalogus # 441-0275
Leverancier:   EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Catalogus # 441-0275
Leverancier:  EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Roerstaven

Roerstaaf, Glas, 10 mm, 250 mm

Price
124,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Uit gewoon glas.

Specificaties
  • Ø:
    10 mm
  • Omschrijving:
    Roerstaaf
  • Lengte:
    250 mm
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    11