Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-buffercapsules
pH-buffercapsules
Capsules, 4,01, ±0,02, oranje, 100 ml, Kunststof buis, 5 plastic tubes, 10 capsules/tube, 50
Catalogus # 332732B
Leverancier:   VWR Chemicals
pH-buffercapsules
Catalogus # 332732B
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
pH-buffercapsules
pH-buffercapsules
Capsules, 4,01, ±0,02, oranje, 100 ml, Kunststof buis, 5 plastic tubes, 10 capsules/tube, 50
CAS-nummer:  
Price
216,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
  • Kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie
  • Vrij van conserveringsmiddelen
  • Langere houdbaarheid
  • Voeg één capsule toe aan 100 ml gedestilleerd water
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Kunststof buis
  • VPE:
    50
  • Kleur:
    oranje
  • Omschrijving:
    Capsules
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • Eindvolume:
    100 ml
  • Info VPE:
    5 plastic tubes, 10 capsules/tube
  • pH-waarde:
    4,01