Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerstaven
Roerstaven
Roerstaaf, Glas, 6 - 7 mm, 150 mm
Catalogus # 441-0266
Leverancier:   EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Catalogus # 441-0266
Leverancier:  EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Roerstaven
Roerstaaf, Glas, 6 - 7 mm, 150 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Uit gewoon glas.
Specificaties
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Omschrijving:
    Roerstaaf
  • Lengte:
    150 mm
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    03