Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerstaven

Roerstaven

Roerstaaf, Glas, 5 - 6 mm, 125 mm
Catalogus # 441-0264
Leverancier:   EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Catalogus # 441-0264
Leverancier:  EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Roerstaven

Roerstaaf, Glas, 5 - 6 mm, 125 mm

Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Uit gewoon glas.

Specificaties
  • Ø:
    5 - 6 mm
  • Omschrijving:
    Roerstaaf
  • Lengte:
    125 mm
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    01
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.