Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerstaven

Roerstaven

Roerstaaf, Glas, 6 - 7 mm, 200 mm
Catalogus # 441-0262
Leverancier:   EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Catalogus # 441-0262
Leverancier:  EMMANUEL PIERRE
Roerstaven
Roerstaven

Roerstaaf, Glas, 6 - 7 mm, 200 mm

Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Uit gewoon glas.

Specificaties
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Omschrijving:
    Roerstaaf
  • Lengte:
    200 mm
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    05
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.