Ethyleendiamine 99+%
Glass bottle, 250 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ethyleendiamine 99+%
Catalogus # ACRO220422500
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 107-15-3
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- CAS-nummer:107-15-3
- Formule:C₂H₈N₂
- MDL-nummer:MFCD00008204
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- Merck index:13,03829
- Kokend Pt:117…118 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:11 °C
- Dichtheid:0,898 g/cm³
- Flits Pt:38 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Documents
ACRO22042
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤30 APHA
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 mL