2-Ethylimidazool 99%
Glass bottle for solids, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
2-Ethylimidazool 99%
Catalogus # ACRO219285000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 1072-62-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Ethyl-1H-imidazole
- CAS-nummer:1072-62-4
- Formule:C₅H₈N₂
- MDL-nummer:MFCD00005192
- Molecular Weight:96.13 g/mol
- Kokend Pt:268 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:83…87 °C
- Dichtheid:1,03 g/cm³ (25 °C)
- Flits Pt:159 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:214-011-5
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to light yellow Flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:83 to 87 °C
- Water:≤0.5 %
- GC:≥98.5 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g



