Test sets
Adapter for simultaneous test via connection to a bellows pump
Catalogus # 151-0116
Leverancier: Dräger
Ga naar:
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Specificaties
- Omschrijving:Adapter for simultaneous test via connection to a bellows pump
- Seq:07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.