Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kwikdichloride 99.5%

Kwikdichloride 99.5%

Plastic bottle, 500 g
Catalogus # ACRO201435000
Giftig
Gezondheid
Corrosief
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Kwikdichloride 99.5%
Catalogus # ACRO201435000
CAS-nummer:  7487-94-7
Kwikdichloride 99.5%
Kwikdichloride 99.5%

Plastic bottle, 500 g

CAS-nummer:  7487-94-7
Price
205,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
  • CAS-nummer:7487-94-7
  • Formule:HgCl₂
  • MDL-nummer:MFCD00011041
  • Molecular Weight:271.5 g/mol
  • Merck index:13,05901
  • Kokend Pt:302 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:277 °C
  • Dichtheid:5,44 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-299-8
  • UN:1624
  • ADR:6.1,II

Documents

Specificaties

Specificatie testresultaten

  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
  • Titration Complexometric:
    ≥99.4 %

Specificaties

  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 g

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.