Kwikdichloride 99.5%
Plastic bottle, 100 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Kwikdichloride 99.5%
Catalogus # ACRO201431000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 7487-94-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
- CAS-nummer:7487-94-7
- Formule:HgCl₂
- MDL-nummer:MFCD00011041
- Molecular Weight:271.5 g/mol
- Merck index:13,05901
- Kokend Pt:302 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:277 °C
- Dichtheid:5,44 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-299-8
- UN:1624
- ADR:6.1,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
- Titration Complexometric:≥99.4 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 g