Orders LinkContactUsLinkComponent
Selenium dioxide 99.999% (trace metals basis)
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # ACRO193980100
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Selenium dioxide 99.999% (trace metals basis)
Catalogus # ACRO193980100
CAS-nummer:  7446-08-4
Selenium dioxide 99.999% (trace metals basis)
Selenium dioxide 99.999% (trace metals basis)
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  7446-08-4
Price
154,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7446-08-4
  • Formule:SeO₂
  • MDL-nummer:MFCD00003562
  • Molecular Weight:110.96 g/mol
  • Merck index:13,08508
  • Smelten Pt:315 °C
  • Dichtheid:3,95 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-194-7
  • UN:3283
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Off-white Crystalline powder
  • Total trace metal impurities:
    ≤0.001 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 g
Specificaties