Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteurpipetten, Falcon®
Pasteurpipetten, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, -, 500/zak, 1000/verpakking
Catalog # 734-0342
Supplier:   Corning
Pasteurpipetten, Falcon®
Catalog # 734-0342
Supplier:  Corning
Pasteurpipetten, Falcon®
Pasteurpipetten, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, -, 500/zak, 1000/verpakking
Price
95,47 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik.
  • Met schaalverdelingsaanduidingen van 1 ml en 2 ml
  • Kleine punt zorgt voor consistente reproductie van druppelgrootte
Informations de commande: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
Specifications
  • Verpakt:
    500/zak, 1000/verpakking
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    3,0 ml
  • Lengte:
    152 mm